Print…
trans-2-Hexene 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (E)-2-Hexene
149900050 149900250
ACRO149900050EA 97.8 EUR
ACRO149900050 ACRO149900250
trans-2-Hexene 98+%
trans-2-Hexene
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 68 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –98,5 °C
Densidade: 0,66 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009473
Número CAS: 4050-45-7
EINECS: 223-752-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %