Print…
Capacetes de segurança, série M-300, Versaflo™
Fornecedor: 3M
M306 M307
111-1086EA 496 EUR
111-1086 111-1087
Capacetes de segurança, série M-300, Versaflo™
Máscaras respiratórias Sistemas Respiratórios
Os capacetes da série M-300 Versaflo™ da oferecem protecção respiratória, ocular e facial. Adicionalmente, incorporam protecção para a cabeça, essencial para áreas onde é obrigatório o uso de capacetes (p. ex., estaleiros de obras).
  • O design da viseira combina uma excelente visão periférica e descendente com uma boa clareza óptica
  • As lentes revestidas oferecem resistência contra riscos e produtos químicos
  • O capacete pode ser combinado com várias peças sobressalentes e acessórios
  • Protecção auditiva opcional disponível
Certificações: EN 166, EN 397; M-307: EN12941 TH2, EN14594 2A.