Print…
Tampões de ouvidos descartáveis, E-A-R™ Classic™
Fornecedor: 3M
AM01000 PP01002 FP01000 CC01000
111-1060EA 71 EUR
111-1060 111-0934 111-0837 111-1067
Tampões de ouvidos descartáveis, E-A-R™ Classic™
Tampões de ouvidos Tampões de ouvidos descartáveis
Os tampões de ouvido são feitos a partir de uma espuma de polímero macia e absorvente de energia que proporciona uma excelente protecção auditiva e conforto durante todo o dia.
  • O material firme com tempo de recuperação lento ajuda a obter um ajuste perfeito
  • Resistentes ao suor e humidade, ajudam a melhorar o conforto
  • Muito económicos, uma vez que os tampões de ouvidos podem ser limpos até três vezes
Ideais para situações em que o ruído constitui um problema, quer no trabalho quer em actividades de lazer.
RSR: 28 dB
Certificações: EN 352-2.
Atenção: *Tamanho único.