Print…
cis-4-Octene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
43156.09 43156.04 43156.18
43156.09EA 228 EUR
43156.09 43156.04 43156.18
cis-4-Octene ≥97%
cis-4-Octene
Purity: 97% CAS No.: 7642-15-1 Molecular Formula: C8H16 Formula Weight: 112.22 Physical Form: Liquid UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00067484
Fórmula: C₈H₁₆
Ponto de ebulição: 123 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –118,7 °C
Densidade: 0,7212 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067484
Número CAS: 7642-15-1
EINECS: 231-578-4
UN: 3295
ADR: 3,II