Print…
Tampões de ouvidos com banda, E-A-R™ Caboflex™
Fornecedor: 3M
CS01000 CF01000
111-2200EA 312 EUR
111-2200 111-1553
Tampões de ouvidos com banda, E-A-R™ Caboflex™
Tampões de ouvidos Tampões de ouvidos com banda
Este leve protector auditivo semi-aural é ideal para a entrada e saída regular em/de zonas muito ruidosas, ajustando-se confortavelmente à volta do pescoço quando não está a ser utilizado. Os adaptadores de formato cónico podem ser rodados para alinhamento com o canal auditivo, proporcionando uma vedação contra o ruído, resistente ao movimento.
  • A banda de queixo flexível, leve e dieléctrica não interfere com o capacete ou óculos
  • Espuma de recuperação lenta: adaptação melhorada dos adaptadores no canal auditivo
  • Disponibilidade de adaptadores de substituição para maior economia
RSR: 21 dB
Certificações: EN 352-2