Print…
1-Pentene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: alpha-n-Amylene, Propylethylene
76971-100ML 76971-25ML
SIAL76971-100MLEA 293 EUR
SIAL76971-100ML SIAL76971-25ML
1-Pentene, Sigma-Aldrich®
1-Pentene
Fórmula: C₅H₁₀
Ponto de ebulição: 30 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –165 °C
Densidade: 0,641 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003567
Número CAS: 109-67-1
EINECS: 203-694-5
UN: 1108
ADR: 3,I
Merck Index: 12,07262