1-Pentene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
alpha-n-Amylene, Propylethylene
A16723.14
A16723.22
A16723.14EA
46
EUR
A16723.14
A16723.22
1-Pentene ≥97%
1-Pentene
Purity: 97%
CAS No.: 109-67-1
Molecular Formula: CH3(CH2)2CH=CH2
Formula Weight: 70.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -51°(-60°F)
Refractive Index: 1.3715
Melting Point: -138°
Boiling Point: 30-31°
Beilstein Reference: 1731629
Merck Reference: 14,7122
UN No.: 1108
MDL No.: MFCD00003567
Fórmula:
C₅H₁₀ Ponto de ebulição: 30…31 °C Ponto de Fusão: –138 °C Densidade: 0,640 Ponto de Inflamação: –51 °C (–60 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00003567 Número CAS: 109-67-1 EINECS: 203-694-5 UN: 1108 ADR: 3,I Merck Index: 14,7122 |