Print…
1-Pentene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: alpha-n-Amylene, Propylethylene
268665000 268660025 268660250 268661000
ACRO268665000EA 199 EUR
ACRO268665000 ACRO268660025 ACRO268660250 ACRO268661000
1-Pentene 97%
1-Pentene
Fórmula: C₅H₁₀
Ponto de ebulição: 30 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –165 °C
Densidade: 0,64 g/cm³
Ponto de Inflamação: –28 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003567
Número CAS: 109-67-1
EINECS: 203-694-5
UN: 1108
ADR: 3,I
Merck Index: 12,07262
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3704 to 1.3724 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %