Print…
1-Octene para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20928.0005 8.20928.0250 8.20928.1000
8.20928.0005EA 26.9 EUR
8.20928.0005 8.20928.0250 8.20928.1000
1-Octene para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Octene
Fórmula: C₈H₁₆
Ponto de ebulição: 121 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –102 °C
Densidade: 0,7152 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009548
Número CAS: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01770
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -102 °C
Molar Mass 112.21 g/mol
Boiling Point 121 °C
Vapor Pressure 17.3 hPa (20 °C)
Flash Point 8 °C
Refractive Index 1.4085 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 6.8 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 221 °C
Viscosity kinematic 0.38 mm2/s (40 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid