Print…
1-Octene 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
301250025 301251000 301250010 301250100 301255000
ACRO301250025EA 115 EUR
ACRO301250025 ACRO301251000 ACRO301250010 ACRO301250100 ACRO301255000
1-Octene 99+%
1-Octene
Fórmula: C₈H₁₆
Ponto de ebulição: 121…123 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –102 °C
Densidade: 0,715 g/cm³
Ponto de Inflamação: 13 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009548
Número CAS: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01770
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %