Print…
1-Octadecene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
74740-100ML 74740-500ML
SIAL74740-100MLEA 197 EUR
SIAL74740-100ML SIAL74740-500ML
1-Octadecene, Sigma-Aldrich®
1-Octadecene
Fórmula: C₁₈H₃₆
Ponto de ebulição: 315 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 17,5 °C
Densidade: 0,789 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009003
Número CAS: 112-88-9
EINECS: 204-012-9