Print…
1-Octadecene para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22112.0100 8.22112.1000
8.22112.0100EA 37.2 EUR
8.22112.0100 8.22112.1000
1-Octadecene para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Octadecene
Fórmula: C₁₈H₃₆
Ponto de ebulição: 315 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 17,5 °C
Densidade: 0,789 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009003
Número CAS: 112-88-9
EINECS: 204-012-9
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 17 - 18 °C
Molar Mass 252.48 g/mol
Boiling Point 315 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 154 °C
Refractive Index 1.4439 (20 °C, 589 nm)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
Viscosity kinematic 3.6 mm2/s (40 °C)