Print…
1-Octadecene 90% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
129310010 129310025
ACRO129310010EA 57.1 EUR
ACRO129310010 ACRO129310025
1-Octadecene 90% tech.
1-Octadecene
Fórmula: C₁₈H₃₆
Ponto de ebulição: 178…180 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 17,5 °C
Densidade: 0,789 g/cm³
Ponto de Inflamação: 154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009003
Número CAS: 112-88-9
EINECS: 204-012-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4455 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %