1-Hexeno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B20271.AC
B20271.AE
B20271.AP
B20271.ACEA
29.8
EUR
B20271.AC
B20271.AE
B20271.AP
1-Hexeno ≥98%
1-Hexeno
Purity: 98%
CAS No.: 592-41-6
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3880
Odour: Mild
Melting Point: -140°
Boiling Point: 62-64°
Beilstein Reference: 1209240
UN No.: 2370
MDL No.: MFCD00009505
Fórmula:
C₆H₁₂ Ponto de ebulição: 62…64 °C Ponto de Fusão: –140 °C Densidade: 0,673 Ponto de Inflamação: –25 °C (–13 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009505 Número CAS: 592-41-6 EINECS: 209-753-1 UN: 2370 ADR: 3,II |