Print…
1-Hexadecene para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22064.0100 8.22064.0500
8.22064.0100EA 36.2 EUR
8.22064.0100 8.22064.0500
1-Hexadecene para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Hexadecene
Fórmula: C₁₆H₃₂
Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 0,7811 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008991
Número CAS: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
Encomendar
Solubility 0.0012 g/l (25 °C)
Melting Point 2.2 °C
Molar Mass 224.42 g/mol
Boiling Point 274 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.35 hPa (25 °C)
Flash Point 132 °C
Refractive Index 1.4401 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 5.8 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
Viscosity Kinematic 4.0 mm2/s (20 °C)