1-Heptene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L11487.AC
L11487.AE
L11487.ACEA
79.3
EUR
L11487.AC
L11487.AE
1-Heptene ≥98%
1-Heptene
Purity: 98+%
CAS No.: 592-76-7
Molecular Formula: C7H14
Formula Weight: 98.19
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.400
Melting Point: ca -119°
Boiling Point: 93-94°
Beilstein Reference: 1098332
UN No.: 2278
MDL No.: MFCD00009531
Fórmula:
C₇H₁₄ Ponto de ebulição: 93…94 °C Ponto de Fusão: ∼–119 °C Densidade: 0,697 Ponto de Inflamação: –8 °C (17 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009531 Número CAS: 592-76-7 EINECS: 209-767-8 UN: 2278 ADR: 3,II |