Print…
1-Heptene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
120390250 120391000
ACRO120390250EA 70.3 EUR
ACRO120390250 ACRO120391000
1-Heptene 98%
1-Heptene
Fórmula: C₇H₁₄
Ponto de ebulição: 94 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –119 °C
Densidade: 0,697 g/cm³
Ponto de Inflamação: –9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009531
Número CAS: 592-76-7
EINECS: 209-767-8
UN: 2278
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %