Print…
1-Dodecene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
44148-10ML 44148-50ML
SIAL44148-10MLEA 151 EUR
SIAL44148-10ML SIAL44148-50ML
1-Dodecene, Sigma-Aldrich®
1-Dodecene
Fórmula: C₁₂H₂₄
Ponto de ebulição: 213 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0,7582 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008961
Número CAS: 112-41-4
EINECS: 203-968-4