Print…
1-Dodecene 93-95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
117631000 117635000 117630025 117630100
ACRO117631000EA 24.1 EUR
ACRO117631000 ACRO117635000 ACRO117630025 ACRO117630100
1-Dodecene 93-95%
1-Dodecene
Fórmula: C₁₂H₂₄
Ponto de ebulição: 213 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0,75 g/cm³
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008961
Número CAS: 112-41-4
EINECS: 203-968-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4284 to 1.4304 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.8 %
Solubility (In water) Passes test
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Carbonyl compounds Each of acetone, formaldehyde and acetaldehyde
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0002 meq/g
KMnO4-reducing substance Passes test