1-Decene ≥96% remainder isomers
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
31213.22
31213.36
31213.A3
31213.22EA
37.5
EUR
31213.22
31213.36
31213.A3
1-Decene ≥96% remainder isomers
1-Decene
Purity: 96%
CAS No.: 872-05-9
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 49°(120°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.741
Refractive Index: 1.4210
Appearance: Colourless
Melting Point: -66°
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 1737236
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009577
Fórmula:
C₁₀H₂₀ Ponto de ebulição: 170…171 °C Ponto de Fusão: –66 °C Densidade: 0,741 Ponto de Inflamação: 49 °C (120 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009577 Número CAS: 872-05-9 EINECS: 212-819-2 UN: 3295 ADR: 3,III |