Acrolein diethyl acetal 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
B24821.09
B24821.18
B24821.09EA
35.9
EUR
B24821.09
B24821.18
Acrolein diethyl acetal 96%
Acrolein diethyl acetal
Purity: 96%
CAS No.: 3054-95-3
Molecular Formula: CH2=CHCH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.4010
Boiling Point: 124-125°
Beilstein Reference: 1701567
UN No.: 2374
MDL No.: MFCD00009239
Fórmula:
C₇H₁₄O₂ Ponto de ebulição: 124…125 °C Ponto de Fusão: –77 °C Densidade: 0,852 Ponto de Inflamação: 13 °C (55 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009239 Número CAS: 3054-95-3 EINECS: 221-276-0 UN: 2374 ADR: 3,II |