Print…
Acrolein diethyl acetal ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
A0640-25G A0640-250G
TCIAA0640-25GEA 39 EUR
TCIAA0640-25G TCIAA0640-250G
Acrolein diethyl acetal ≥97.0% (por GC)
Acrolein diethyl acetal
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 124°C
Ponto de Fusão: –77 °C
Densidade: 0,8543 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: 15°C
Número MDL : MFCD00009239
Número CAS: 3054-95-3
EINECS: 221-276-0
UN: 2374
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d01503324f781a977ef0cc7638c4c4560667c749&vid=7176f6fba7ca02b12dc629e243c2e9c0a6deb599&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %