3-Methoxypropene ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Allyl methyl ether
18652.09
18652.18
18652.09EA
113
EUR
18652.09
18652.18
3-Methoxypropene ≥94%
3-Methoxypropene
Purity: 94%
CAS No.: 627-40-7
Molecular Formula: CH2=CHCH2OCH3
Formula Weight: 72.10
Flash Point: -23°(-94°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.77
Refractive Index: 1.3803
Odour: Ether-like
Boiling Point: 42-43°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008649
Fórmula:
C₄H₈O Peso Molecular: 72.11 g/mol Ponto de ebulição: 42…43 °C Densidade: 0.77 Ponto de Inflamação: –23 °C (–94 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008649 Número CAS: 627-40-7 EINECS: 210-997-6 UN: 3271 ADR: 3 II |