Print…
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11789.06 A11789.14 A11789.22
A11789.06EA 49.5 EUR
A11789.06 A11789.14 A11789.22
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene ≥99%
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene
Purity: 99% CAS No.: 13623-94-4 Molecular Formula: C4H7NO2S2 Formula Weight: 165.23 Odour: Unpleasant Melting Point: 124-127° Beilstein Reference: 1524538 MDL No.: MFCD00010443
Fórmula: C₄H₇NO₂S₂
Ponto de Fusão: 124…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010443
Número CAS: 13623-94-4
EINECS: 237-108-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II