Print…
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L16591.06 L16591.14
L16591.06EA 89.5 EUR
L16591.06 L16591.14
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene ≥97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
Purity: 97% CAS No.: 30389-25-4 Molecular Formula: C12F21H3 Formula Weight: 546.12 Refractive Index: 1.3050 Boiling Point: 71-72°/14mm MDL No.: MFCD00042346
Fórmula: C₁₂H₃F₂₁
Peso Molecular: 546.12 g/mol
Ponto de ebulição: 71…72 °C (14 mmHg)
Densidade: 1.711
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042346
Número CAS: 30389-25-4
EINECS: 250-173-3