1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L16834.06
L16834.14
L16834.22
L16834.06EA
53.9
EUR
L16834.06
L16834.14
L16834.22
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene ≥97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Purity: 97%
CAS No.: 19430-93-4
Molecular Formula: C6H3F9
Formula Weight: 246.08
Flash Point: None
Refractive Index: 1.2890
Boiling Point: 59-60°
Beilstein Reference: 1819716
MDL No.: MFCD00042338
Fórmula:
C₆H₃F₉ Ponto de ebulição: 59…60 °C Densidade: 1,457 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042338 Número CAS: 19430-93-4 EINECS: 243-053-7 UN: 1993 ADR: 3,II |