Print…
cis-Dicloroetileno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D62004-50G D62004-10G D62004-1G
SIALD62004-50GEA 831 EUR
SIALD62004-50G SIALD62004-10G SIALD62004-1G
cis-Dicloroetileno, Sigma-Aldrich®
cis-Dicloroetileno
Fórmula: C₂H₂Cl₂
Ponto de ebulição: 60 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9,5 °C
Densidade: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000925
Número CAS: 156-59-2
EINECS: 205-859-7
UN: 1150
ADR: 3,II