Print…
Garrafas, gargalo estreito, com tampa de rosca
Fornecedor: RIXIUS
10200010022ULM 10201010022ULM 10201025022ULM 10201050025ULM 10201100028ULM 10201025022BOM 1-0200-0030-18 1-0200-0050-18 1-0200-0100-22 1-0200-0250-22 1-0200-0500-25 1-0200-1000-28 1-0501-0005-18 1-0501-0020-18 1-0501-0030-18 1-0501-0050-18 1-0501-0100-18 1-0201-0100-22 1-0201-0150-22 1-0201-0200-22 1-0201-0250-22 1-0201-0500-25 1-0201-1000-28 1-0201-1000-45 1-0201-2500-45 1-0200-012528W 10501001518ADW 1-0201-050045W 105000010-18X 1-0501001018AD 10501003018X
RIXI10200010022ULMEA 1.5 EUR
RIXI10200010022ULM RIXI10201010022ULM RIXI10201025022ULM RIXI10201050025ULM RIXI10201100028ULM RIXI10201025022BOM 215-1821 215-1822 215-1823 215-1824 215-1825 215-1826 215-3899 215-4727 215-1831 215-1832 215-4728 215-4565 807-0000 215-2454 215-1834 215-1835 215-1836 215-4730 215-4731 215-4724 215-4726 215-4729 215-4719 215-4725 RIXI10501003018X
Garrafas, gargalo estreito, com tampa de rosca
Frascos Frascos de Vidro
Clear or amber glass with black PP cap.
  • Boas propriedades físicas e químicas
  • Utilização em aplicações que não envolvam tensões térmicas elevadas
  • Roscas redondas de acordo com a norma DIN 168
Excellent for sampling, storing and transporting liquids. Amber coloured to protect light-sensitive materials.