Print…
Caixas de Petri, descartáveis
Fornecedor: Brand
452000 452005
BRAA452000EA 117 EUR
BRAA452000 BRAA452005
Caixas de Petri, descartáveis
Placas para cultura Placas de Petri
De PS, transparentes, com tampa. Disponíveis com ou sem tampa de ventilação. As caixas e as tampas são montadas através de um processo robótico para reduzir o risco de contaminação, em particular contagem bacteriana.