Print…
Placas de Petri, vidro de cal sodada
Fornecedor: Brand
455701 455717 455732 455742 455743 455751
BRAA455701EA 33.2 EUR
BRAA455701 BRAA455717 BRAA455732 BRAA455742 BRAA455743 BRAA455751
Placas de Petri, vidro de cal sodada
Placas para cultura Placas de Petri
De vidro sodo-cálcico. A caixa e a tampa são planas por dentro e por fora e isentas de bolhas e riscos. Os rebordos cortados são polidos a fogo.