Print…
Picnómetros, não calibrados
Fornecedor: Brand
43205 43208 43220 43228 43238
BRAA43205EA 77.3 EUR
BRAA43205 BRAA43208 BRAA43220 BRAA43228 BRAA43238
Picnómetros, não calibrados
Frascos para densidade específica
Borosilicate 3.3 glass, Gay-Lussac type
  • Stopper NS 10/19 with capillary
  • Top of stopper ground and polished
  • Nominal capacity printed on the bottom
Certificações: DIN ISO 3507