Print…
Cilindros de medição, forma baixa, classe B, PP
Fornecedor: Brand
41620 41628 41638 41648 41662 41654
BRAA41620EA 37.1 EUR
BRAA41620 BRAA41628 BRAA41638 BRAA41648 BRAA41662 BRAA41654
Cilindros de medição, forma baixa, classe B, PP
Provetas Provetas graduadas
PP, low form, Class B.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Embossed scale
  • PP with high clarity
Robust cylinders which on exposure to temperatures up to 80 °C will not cause permanently exceeded tolerance/error limits.