Print…
Tubos de ensaio com rolha NS e de polipropileno
Fornecedor: HIRSCHMANN
6420160 6420165 6420166 6420170
HIRS6420160EA 13.9 EUR
HIRS6420160 HIRS6420165 HIRS6420166 HIRS6420170
Tubos de ensaio com rolha NS e de polipropileno
Tubos Tubos para ensaio
Borosilicate glass.
  • Blue graduation
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Standard ground joint and PE stopper. Easy to read graduations.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable