Print…
Frascos volumétricos para análises de açúcar segundo Kohlrausch, classe B, graduação branca, SILBERBRAND
Fornecedor: Brand
402038 402046
BRAA402038EA 69.9 EUR
BRAA402038 BRAA402046
Frascos volumétricos para análises de açúcar segundo Kohlrausch, classe B, graduação branca, SILBERBRAND
Balões Balões Volumétricos
Vidro borossilicato 3.3.
  • Calibrated to contain (TC, IN)
  • Error limits according to class B
  • Mark and inscriptions in high contrast white enamel