Print…
Rebordos, KF, com ligação de vidro para tubos
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05106216 05106110 05106116 05107110 05107116 05107216
LENZ05106216EA 64.1 EUR
LENZ05106216 LENZ05106110 LENZ05106116 LENZ05107110 LENZ05107116 LENZ05107216
Rebordos, KF, com ligação de vidro para tubos
Adaptadores Adaptadores com juntas esféricas
Made of DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes