2,3-Dicloropropeno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,3-Dichloro-1-propene
L08943.09
L08943.18
L08943.30
L08943.09EA
25.1
EUR
L08943.09
L08943.18
L08943.30
2,3-Dicloropropeno ≥98%
2,3-Dicloropropeno
Purity: 98%
CAS No.: 78-88-6
Molecular Formula: C3H4Cl2
Formula Weight: 110.97
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Pungent
Melting Point: -83°
Boiling Point: 93-96°
Beilstein Reference: 1361491
UN No.: 2047
MDL No.: MFCD00000943
Fórmula:
C₃H₄Cl₂ Peso Molecular: 110.97 g/mol Ponto de ebulição: 93…96 °C Ponto de Fusão: –83 °C Densidade: 1.209 Ponto de Inflamação: 10 °C (50 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000943 Número CAS: 78-88-6 EINECS: 201-153-8 UN: 2047 ADR: 3 II |