Print…
1,1-Dicloroetileno, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
02574-1ML 02574-5ML
02574-1MLEA 50.1 EUR
02574-1ML 02574-5ML
1,1-Dicloroetileno, Supelco®
1,1-Dicloroetileno
Fórmula: C₂H₂Cl₂
Ponto de ebulição: 31,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –122 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –25 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011653
Número CAS: 75-35-4
EINECS: 200-864-0
UN: 1303
ADR: 3,I
Merck Index: 12,10134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de59e1d769bd8d5df5ef701f4e34346d3ba51b2&vid=32ee6019e544607a089cd75e16b86a4a35cb8b70&prid=web&clid=SAPDAM