Print…
Acetato de vinilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
V1503-1L V1503-2.5L V1503-25ML V1503-18L
SIALV1503-1LEA 47.2 EUR
SIALV1503-1L SIALV1503-2.5L SIALV1503-25ML SIALV1503-18L
Acetato de vinilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de vinilo
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 72,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –100 °C
Densidade: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008713
Número CAS: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
UN: 1301
ADR: 3,II
Merck Index: 12,10130