Print…
Allyl acetate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Acetic acid allyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20554.0100 8.20554.0500
8.20554.0100EA 78.8 EUR
8.20554.0100 8.20554.0500
Allyl acetate para síntese, Sigma-Aldrich®
Allyl acetate
Fórmula: C₅H₈O₂
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Ponto de ebulição: 103
Ponto de Fusão: –96 °C
Densidade: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 6
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008721
Número CAS: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
UN: 2333
ADR: 3 (6.1) II
Merck Index: 12,00293
Encomendar
Solubility 28 g/l (20 °C)
Melting Point -96 °C
Molar Mass 100.11 g/mol
Boiling Point 103 - 104 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 27.2 hPa (20 °C)
Flash Point 6 °C
Refractive Index 1.4042 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 13.0 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 374 °C
Synonyms Acetic acid allyl ester
Hill Formula C5H8O2
Chemical Formula CH3COOCH2CH=CH2