Allyl acetate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 591-87-7
Molecular Formula: CH3CO2CH2CH=CH2
Formula Weight: 100.12
Physical Form: Liquid
Density: 0.928
Refractive Index: 1.4042
Melting Point: 6°
Boiling Point: 103-104°
Merck Reference: 14,285
UN No.: 2333
MDL No.: MFCD00008721
Fórmula:
C₅H₈O₂ Ponto de ebulição: 103…104 °C Ponto de Fusão: 6 °C Densidade: 0,928 Ponto de Inflamação: 6 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008721 Número CAS: 591-87-7 EINECS: 209-734-8 UN: 2333 ADR: 3,II Merck Index: 14,285 |