Print…
Allyl acetate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Acetic acid allyl ester
180651000 180655000
ACRO180651000EA 28.7 EUR
ACRO180651000 ACRO180655000
Allyl acetate 99%
Allyl acetate
Fórmula: C₅H₈O₂
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Ponto de ebulição: 103
Ponto de Fusão: –96 °C
Densidade: 0.92 g/cm³
Ponto de Inflamação: 6
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008721
Número CAS: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
UN: 2333
ADR: 3 II
Merck Index: 12,00293
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %