trans-4-Decenal 96% may cont. ca 7% cis-isomer
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(E)-4-Decenal
L05715.06
L05715.14
L05715.06EA
49.8
EUR
L05715.06
L05715.14
trans-4-Decenal 96% may cont. ca 7% cis-isomer
trans-4-Decenal
Purity: 96%
CAS No.: 65405-70-1
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 80°/4mm
Beilstein Reference: 4230058
MDL No.: MFCD00065447
Fórmula:
C₁₀H₁₈O Peso Molecular: 154.25 g/mol Ponto de ebulição: 80 °C (4 mmHg) Densidade: 0.842 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) |
Número MDL :
MFCD00065447 Número CAS: 65405-70-1 EINECS: 265-741-6 |