trans-2-Pentenal 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Trans-2-pentenal, trans-2-Pentenal, (E)-2-Pentenal
L06108.06
L06108.14
L06108.06EA
44.3
EUR
L06108.06
L06108.14
trans-2-Pentenal 96%
trans-2-Pentenal
Purity: 96%
CAS No.: 1576-87-0
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4430
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 125°
Beilstein Reference: 1719742
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00009615
Fórmula:
C₅H₈O Ponto de ebulição: 125 °C Densidade: 0,860 Ponto de Inflamação: 22 °C (71 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009615 Número CAS: 1576-87-0 EINECS: 216-414-1 UN: 1989 ADR: 3,II |