Print…
5-Bromo-1-pentene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
295170025 295170100 295170500
ACRO295170025EA 49.4 EUR
ACRO295170025 ACRO295170100 ACRO295170500
5-Bromo-1-pentene 95%
5-Bromo-1-pentene
Fórmula: C₅H₉Br
Ponto de ebulição: 126…127 °C (765 mmHg)
Densidade: 1,26 g/cm³
Ponto de Inflamação: 30 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000264
Número CAS: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %