Print…
4-Bromo-1-butene 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
173550050 173550250 173550500
ACRO173550050EA 70.1 EUR
ACRO173550050 ACRO173550250 ACRO173550500
4-Bromo-1-butene 98+%
4-Bromo-1-butene
Fórmula: C₄H₇Br
Ponto de ebulição: 98…100 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,33 g/cm³
Ponto de Inflamação: 1 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000258
Número CAS: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %