Print…
Allyl bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A29585-100G A29585-1KG A29585-3KG A29585-500G A29585-5G
SIALA29585-100GEA 123 EUR
SIALA29585-100G SIALA29585-1KG SIALA29585-3KG SIALA29585-500G SIALA29585-5G
Allyl bromide, Sigma-Aldrich®
Allyl bromide
Fórmula: C₃H₅Br
Peso Molecular: 120.98 g/mol
Ponto de ebulição: 70
Ponto de Fusão: –119 °C
Densidade: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –1 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000244
Número CAS: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3 I
Merck Index: 13,00285