Allyl bromide ≥99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
Estabilização:
Estabilizado com óxido de propileno
A11766.30
A11766.0B
A11766.30EA
48.7
EUR
A11766.30
A11766.0B
Allyl bromide ≥99% estabilizada
Allyl bromide
Stabilized with 300-1000 ppm Propylene oxide
Purity: 99%
CAS No.: 106-95-6
Molecular Formula: C3H5Br
Formula Weight: 120.98
Flash Point: -2°(28°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.398
Refractive Index: 1.4700
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -119°
Boiling Point: 70-71°
Merck Reference: 14,288
UN No.: 1099
MDL No.: MFCD00000244
Fórmula:
C₃H₅Br Peso Molecular: 120.98 g/mol Ponto de ebulição: 70…71 °C Ponto de Fusão: –119 °C Densidade: 1.398 Ponto de Inflamação: –2 °C (28 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000244 Número CAS: 106-95-6 EINECS: 203-446-6 UN: 1099 ADR: 3 I Merck Index: 14,288 |