Print…
2-Bromopropene 99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Propenyl bromide, α-Methylvinyl bromide, Isopropenyl bromide
107340100 107340500
ACRO107340100EA 77.5 EUR
ACRO107340100 ACRO107340500
2-Bromopropene 99% estabilizada
2-Bromopropene
Fórmula: C₃H₅Br
Peso Molecular: 120.98 g/mol
Ponto de ebulição: 47…49 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –125 °C
Densidade: 1.36 g/cm³
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000140
Número CAS: 557-93-7
EINECS: 209-185-4
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT