Print…
2-Bromo-1-butene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B20067.06 B20067.14 B20067.03
B20067.06EA 324 EUR
B20067.06 B20067.14 B20067.03
2-Bromo-1-butene ≥97%
2-Bromo-1-butene
Purity: 97% CAS No.: 23074-36-4 Molecular Formula: CH3CH2CBr=CH2 Formula Weight: 135.00 Storage Temperature: -30°C to -10°C
Fórmula: C₄H₇Br
Ponto de ebulição: 88 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –133,4 °C
Densidade: 1,315 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00039178
Número CAS: 23074-36-4
EINECS: 245-412-3
UN: 1993
ADR: 3,II