Print…
2,3-Dibromopropene 80% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dibromo-1-propene
147740100 147740500 147742500
ACRO147740100EA 37.5 EUR
ACRO147740100 ACRO147740500 ACRO147742500
2,3-Dibromopropene 80% tech.
2,3-Dibromopropene
Fórmula: C₃H₄Br₂
Peso Molecular: 199.87 g/mol
Ponto de ebulição: 42…44 °C (17 mmHg)
Densidade: 2.13 g/cm³
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000211
Número CAS: 513-31-5
EINECS: 208-155-8
UN: 3334
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03050
Encomendar
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %
Elemental Analysis 14.58 to 18.56 % (N)